Key Documents
700270P
Avanti
Murideoxycholic acid
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
5ß-cholanic acid-3α,6ß-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O4
Número CAS:
Peso molecular:
392.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141802
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700270P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3