SML0786
Decursin
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-Decursin, (7S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b′]dipyran-7-yl 3-methyl-2-butenoate, 3-Methyl-2-butenoic acid (7S)-7,8-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-pyrano[3,2-g]-1-benzopyran-7-yl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Radix peucedani
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +120 to +160°, c = 0.5 in chloroform-d
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)C=C(C)C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
chave InChI
CUKSFECWKQBVED-INIZCTEOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research