PHL84209
Decursinol angelate
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Acutilobin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H20O5
Número CAS:
Peso molecular:
328.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)\C(=C/C)\C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-5-11(2)18(21)23-16-9-13-8-12-6-7-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/b11-5-/t16-/m0/s1
chave InChI
AGABNGOXUSXQDD-XKGFZTIGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL84209-10MG | 4061842062973 |