PHL83276
Aurantio-obtusin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1,3,7-Trihydroxy-2,8-dimethoxy-6-methyl-9,10-anthracenedione
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c2c(cc(c1O)C)C(=O)c3c(c(c(c(c3)O)OC)O)C2=O
InChI
1S/C17H14O7/c1-6-4-7-11(17(24-3)12(6)19)14(21)10-8(13(7)20)5-9(18)16(23-2)15(10)22/h4-5,18-19,22H,1-3H3
chave InChI
RNXZPKOEJUFJON-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)