SML0054
Schizandrin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-Schizandrin, Schisandrin, Schisandrine, Wuweizi alcohol A, Wuweizichun A
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 75 to 95°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥13 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
chave InChI
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?