Documentos Principais
M3800
Sigma-Aldrich
A1F Glycan ammonium salt
from Porcine
Sinônimo(s):
Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), mono-sialyl-bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl), NeuNAc(Gal-GlcNAc)2Man3(GlcNAc)2Fuc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C79H131N5O58
Número CAS:
Peso molecular:
2078.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
fonte biológica
Porcine
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
N-linked glycosylation, modification, and degradation