M0925
3α,6α-Mannopentaose
≥85%
Sinônimo(s):
α-Man-(1→3)(α-Man-[1→6])-α-Man-(1→6)(α-Man-[1→3])-Man
Ensaio
≥85%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)C=O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H52O26/c31-1-7(35)25(55-29-22(46)19(43)15(39)10(3-33)52-29)13(37)8(36)5-49-28-24(48)26(56-30-23(47)20(44)16(40)11(4-34)53-30)17(41)12(54-28)6-50-27-21(45)18(42)14(38)9(2-32)51-27/h1,7-30,32-48H,2-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20+,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30-/m1/s1
chave InChI
YPQGRSSAXDUGEC-LHCUGFEVSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the modification of six valent osmium complexes with N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine (Os(VI)tem) for voltammetric analysis
- to study the structure of Burkholderia oklahomensis EO147 agglutinin (BOA)
- as a commercial isomeric oligosaccharide in matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) LTQ orbitrap fragmentation studies
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
N-linked glycosylation, modification, and degradation