Documentos Principais
M2800
Sigma-Aldrich
A2F Glycan ammonium salt
from Porcine thyroglobulin, ≥90%
Sinônimo(s):
(NeuNAc-Gal-GlcNAc)2Man3(Fuc)(GlcNAc)2, Disialylated, galactosylated, fucosylated biantennary N-linked glycan, Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), bi(sialyl-galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C90H148N6O66
Número CAS:
Peso molecular:
2370.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
fonte biológica
Porcine thyroglobulin
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A2F Glycan is a disialylated-galactosylated biantennary, core-substituted with fucose glycan.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
N-linked glycosylation, modification, and degradation