G5509
D-Glucosamine 6-phosphate
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-2-deoxyglucose 6-phosphate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
natural (inorganic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
≤10% water (Karl Fischer)
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P/c7-3(1-8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,9-11H,2,7H2,(H2,12,13,14)
chave InChI
AEJSSXDYDSUOOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ligação
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?