Documentos Principais
A8625
Sigma-Aldrich
N-Acetil-D-glicosamina
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Acetamido-2-desoxi-D-glicose, D-GlcNAc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO6
Número CAS:
Peso molecular:
221.21
Beilstein:
1727589
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
crab (red)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
pf
211 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
chave InChI
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
Descrição geral
A N-acetilglucosamina (GlcNAc) é o derivado acetilado da glucosamina (GlcN). É um componente importante dos proteoglicanos, glicoproteínas, glicosaminoglicanos (GAGs) e outras unidades de construção encontradas no tecido conjuntivo.
Aplicação
A N-acetil-D-glucosamina tem sido usada:
  • como açúcar para inibição competitiva em histoquímica de lectina
  • como componente do meio Barbour-Stonner-Kelly (BSK) para cultivar cepas de espiroquetas
  • de Borrelia burgdorfericomo componente do tampão de ligação para suspender as cepas de Streptococcus pneumoniae para o ensaio de inibição para examinar a especificidade da ligação da M-ficolina às cepas de S. pneumoniae
Ações bioquímicas/fisiológicas
A N-acetilglucosamina (GlcNAc) é usada principalmente nos setores alimentício, cosmético e farmacêutico.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Lucy G Weaver et al.
Carbohydrate research, 371, 68-76 (2013-03-26)
Poly-N-acetylglucosamine (PNAG) saccharides are an important constituent of bacterial biofilms, such as those produced by Staphylococcus aureus. We have developed a simple two-step iterative method for the synthesis of β-(1→6)-glucosamine oligosaccharides that are structurally similar to PNAG. We illustrate the
Bingwu Yu et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 228, 159-165 (2013-01-09)
Strong (1)H-(1)H coupling can significantly reduce the accuracy of (1)J(CH) measured from frequency differences in coupled HSQC spectra. Although accurate (1)J(CH) values can be extracted from spectral simulation, it would be more convenient if the same accurate (1)J(CH) values can
Yasuhito Onodera et al.
The Journal of clinical investigation, 124(1), 367-384 (2013-12-10)
There is a considerable resurgence of interest in the role of aerobic glycolysis in cancer; however, increased glycolysis is frequently viewed as a consequence of oncogenic events that drive malignant cell growth and survival. Here we provide evidence that increased
Colette Cywes-Bentley et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(24), E2209-E2218 (2013-05-30)
Microbial capsular antigens are effective vaccines but are chemically and immunologically diverse, resulting in a major barrier to their use against multiple pathogens. A β-(1→6)-linked poly-N-acetyl-d-glucosamine (PNAG) surface capsule is synthesized by four proteins encoded in genetic loci designated intercellular
Mikkel Girke Jørgensen et al.
Genes & development, 27(10), 1132-1145 (2013-05-15)
Many bacterial small RNAs (sRNAs) regulate gene expression through base-pairing with mRNAs, and it has been assumed that these sRNAs act solely by this one mechanism. Here we report that the multicellular adhesive (McaS) sRNA of Escherichia coli uniquely acts