A4394
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate sodium salt
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
GlcNAc-6-P Sodium Salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
natural (inorganic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
<10% water (Karl Fischer)
cor
white to light yellow
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC(=O)NC1C(O)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16);;
chave InChI
AILBPHCGSZBCSM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3