Documentos Principais
U5252
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphospho-N-acetylgalactosamine disodium salt
≥97%
Sinônimo(s):
(UDP)-GalNAc, UDP-GalNAc, UDP-N-acetylgalactosamine, Uridine[5′]diphospho[1](2-acetamino-2-deoxy-α-D-galactopyranose) disodium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H25N3Na2O17P2
CAS Number:
Peso molecular:
651.32
Beilstein:
5375867
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2OC([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11+,12-,13-,14-,15?,16?;;/m1../s1
chave InChI
HXWKMJZFIJNGES-QCVFHWOISA-L
Descrição geral
Uridine diphosphate (UDP)-GalNAc acts as a precursor in the biosynthesis of O-linked oligosaccharide. It also acts as a substrate for synthesis of chitin, a vital element of cell walls in fungi and of exoskeletons of arthropods and insects.
Aplicação
Uridine 5′-diphospho-N-acetylgalactosamine disodium salt has been used as a substrate for polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (ppGalNAc-T).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)