138339
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
99%
Sinônimo(s):
2-Phthalimidoethanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
126-128 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9NO3/c12-6-5-11-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(11)14/h1-4,12H,5-6H2
chave InChI
MWFLUYFYHANMCM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3