347604
(3-Bromopropyl)trimethylammonium bromide
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Bromide
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)CCCBr
InChI
1S/C6H15BrN.BrH/c1-8(2,3)6-4-5-7;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
NNZGNZHUGJAKKT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Octa-cationic imidazolyl Al(III) phthalocyanine bifunctional catalyst CAT 2.
- Divalent surfactants like N-(3-trimethylammoniumpropyl)hexadecyldimethylammonium dibromide and N-(3-trimethylammoniumpropyl)octadecylammonium dibromide by reacting with surfactant precursor compounds hexadecyldimethylamine (C16NMe2), octadecyldimethylamine (C18NMe2) respectively.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?