Key Documents
272132
Sigma-Aldrich
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinônimo(s):
NSC 84071
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)4P(C6H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
478.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
210-213 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].BrCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c23-18-10-11-19-24(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant involved in:
  • Azidification
  • C-H activation and β -elimination to product an eight-membered ring system
  • 1,3-Dipolar cycloaddition of azides onto alkenes
  • Stereoselective SmI2-mediated coupling of unsaturated carbonyl compounds and aldehydes
  • Synthesis of D-labeled methylenecyclobutane
  • Coupling reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)