Documentos Principais
135259
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinônimo(s):
NSC 84074
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)3P(C6H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
466.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
228-230 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].BrCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21BrP.BrH/c22-17-10-18-23(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ZAHUZZUGJRPGKW-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of functionalized polyurethanes using cationic ring-opening polymerization and click chemistry
  • Semipinacol rearrangement and direct arylation
  • Olefination of benzaldehydes
  • C-H activation / cycloisomerization
  • Intramolecular dehydrobromination
  • Cycloisomerizations of bromodienes and enynes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E W Czerwinski et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 44 ( Pt 10), 1862-1864 (1988-10-15)
C21H21BrP+.Br-, Mr = 464.2, monoclinic, P2(1)/c, a = 11.165(2), b = 10.160(2), c = 17.614(3)A, beta = 104.99(1) degree, V = 1930.08 A3, Z = 4, Dx = 1.597 g cm-3, graphite-monochromatized Cu K alpha radiation, lambda = 1.5418 A