Documentos Principais
157317
Sigma-Aldrich
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
98%
Sinônimo(s):
NSC 110599
About This Item
Fórmula linear:
C3H5P(C6H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
383.26
Beilstein:
4170278
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
178-181 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C1CC1[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-4-10-18(11-5-1)22(21-16-17-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Used for electrolytic polarization of Zn
Studied for potential antitumor activity
Reactant for synthesis of:
  • Keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions
  • Cycloporpylidenemethylarylethynynes
  • Dipeptides containing azabicyclo[3.1.0]hexane
Reactant for hydroalkynylation
Wittig reagent
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)