A36603
Allyltriphenylphosphonium bromide
99%
Sinônimo(s):
2-Propenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 110609, NSC 59815
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2P(C6H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
383.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
222-225 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h2-17H,1,18H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
- Preparation of a diol and carbamate chemistry library for common functional groups
- Regioselective synthesis of alkenes via semihydrogenation and semihydrogenation-oxidation of dienes
- Alkene addition of frustrated Lewis pairs
- Olefination of N-sulfonyl imines for stereoselective synthesis of vinyl arenes
- Wittig olefination of aldehydes for preparation of conjugated dienes
- Tandem Michael addition / ylide olefination reactions for the synthesis of highly functionalized cyclohexadienes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?