Documentos Principais
269158
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinônimo(s):
NSC 193751
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2P(Br)(C6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
436.12
Beilstein:
3579901
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
234-236 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Vernonia allenes and sesquiterpenoids
  • Monohalovinylated pyrethoids with insecticidal activity
  • Vitamin D analogs with anticancer activity
Reactant for:
  • Asymmetric substitution affecting optical properties of boradiazaindacene dyes
  • Carbanionic rearrangements of halomethylenecyclobutanes
Used for diferrocenyl molecular wires
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)