Key Documents
407232
Sigma-Aldrich
N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride
94%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19ClN2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
359.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
94%
forma
powder, crystals or chunks
pf
224 °C (dec.) (lit.)
εmax
>80000 at 524-530 nm in glacial acetic acid at 0.003 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].ClC1=C(CCC\C1=C/Nc2ccccc2)\C=N\c3ccccc3
InChI
1S/C20H19ClN2.ClH/c21-20-16(14-22-18-10-3-1-4-11-18)8-7-9-17(20)15-23-19-12-5-2-6-13-19;/h1-6,10-15,22H,7-9H2;1H/b16-14+,23-15+;
chave InChI
VFKQWKQWRNVXTA-LPYKZFQHSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4