Documentos Principais
03024
Sigma-Aldrich
1,1,2-Trimethylbenz[e]indole
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3,3-Trimethyl-4,5-benzo-3H-indole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15N
Número CAS:
Peso molecular:
209.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
111-117 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
chave InChI
WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Fluorescent probes for imaging of tumors in vivo
  • Hypoxia-sensitive fluorescent probes for in vivo real-time imaging of acute ischemia
  • Near IR fluorescent probe for imaging integrin receptor expression
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Song-Jiao Li et al.
Talanta, 188, 691-700 (2018-07-22)
Carbon monoxide is a critical gasotransmitter in the body and related with mitochondrial respiration. To date, various fluorescent probes for CO have been well proposed, but two main problems remain. One is that most of the probes are not mitochondria-targeting