Documentos Principais
328979
Sigma-Aldrich
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16IN
Número CAS:
Peso molecular:
301.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
pf
258 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
methanol: 25 mg/mL, clear
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CC1=[N+](C)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C12H16N.HI/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4;/h5-8H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HCYIOKVZAATOEW-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yi-Da Zhang et al.
Talanta, 188, 540-545 (2018-07-22)
Transferrin (TrF) is an important glycoprotein and disease biomarker that controls iron ion balance in the human body. Isolation and detection of TrF have important implication for the early detection of disease. Thus, a magnetic fluorescent molecularly imprinted nanoparticles (FMINPs)