T76805
2,3,3-Trimethylindolenine
98%
Sinônimo(s):
2,3,3-Trimethyl-3H-indole
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
p.e.
228-229 °C/744 mmHg (lit.)
densidade
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=Nc2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C11H13N/c1-8-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8/h4-7H,1-3H3
chave InChI
FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Squarylium-based chromogenic anion sensors.: This research explores the synthesis and application of squarylium-based sensors, which includes 2,3,3-Trimethylindolenine as a crucial component. The study focuses on the effectiveness of these sensors in detecting various anions through chromogenic changes, highlighting the compound′s role in developing advanced chemical sensing technologies (Lee EM et al., 2012).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T76805-25G | 4061837378546 |
T76805-5G | |
T76805-5KG |