150452
6-Bromohexanoic acid
97%
Sinônimo(s):
6-Bromocaproic acid
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
165-170 °C/20 mmHg (lit.)
pf
32-34 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9)
chave InChI
NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
150452-5G | 4061832489216 |
150452-100G | 4061838738820 |
150452-25G | 4061838738837 |