167118
Ethyl 4-bromobutyrate
95%
Sinônimo(s):
γ-Bromobutyric acid ethyl ester, 1-Bromo-3-(carboethoxy)propane, 3-(Ethoxycarbonyl)propyl bromide, 4-Bromobutanoic acid ethyl ester, 4-Bromobutyric acid ethyl ester, Ethyl γ-bromobutyrate, Ethyl 4-bromobutanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?