129100
Ethyl 5-bromovalerate
98% (contains silver wool as stabilizer)
Sinônimo(s):
5-Bromopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-bromopentanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98% (contains silver wool as stabilizer)
Formulário
liquid
contém
(Contains silver wool as stabilizer)
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
104-109 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
chave InChI
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?