200999
12-Bromododecanoic acid
97%
Sinônimo(s):
12-Bromolauric acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
52-55 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H23BrO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11H2,(H,14,15)
chave InChI
YYKBWYBUCFHYPR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?