About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)10COOH
Número CAS:
Peso molecular:
265.19
Beilstein:
1767205
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
pf
45-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
chave InChI
IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?