257583
8-Bromooctanoic acid
97%
Sinônimo(s):
8-Bromocaprylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
p.e.
147-150 °C/2 mmHg (lit.)
pf
35-37 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCCBr)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11)
chave InChI
BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- prepare 8-mercaptooctanoic acid in the biosynthesis of lipoic acid
- attach triple helix-forming oligonucleotides (TFOs) to inhibitors in their synthesis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?