569615
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
95%
Sinônimo(s):
(gamma-Chloropropyl)triethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)-1-chloropropane, 3-(Triethoxysilyl)propyl chloride, 3-Chloropropropyltriethoxysilane
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H21ClO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
37 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?