58035
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
3-Iodo-n-propyl-1-trimethoxysilane, Iodopropyltrimethoxysilane, Trimethoxy(iodopropyl)silane
Ensaio
≥95.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
densidade
1.482 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCI)(OC)OC
InChI
1S/C6H15IO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
NILZGRNPRBIQOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?