18265
(3-Bromopropyl)trimethoxysilane
≥97.0%
Sinônimo(s):
γ-Bromopropyltrimethoxysilane, 1-Bromo-3-trimethoxysilylpropane
Ensaio
≥97.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
p.e.
130 °C/45 mmHg (lit.)
densidade
1.298 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCBr)(OC)OC
InChI
1S/C6H15BrO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
GLISZRPOUBOZDL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?