125377
3-(Triethoxysilyl)propionitrile
97%
Sinônimo(s):
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
224 °C (lit.)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-7,9H2,1-3H3
chave InChI
GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter