Key Documents
383538
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH2(CH=NC6H5)2·HCl
Peso molecular:
258.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
218 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
methanol: 2.5%, clear, yellow to orange
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H/b16-12+,17-13+;
chave InChI
FLMLOZWXXPLHIE-IEEHZGKWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)