T9889
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
≥96%
Sinônimo(s):
Malonaldehyde bis(diethyl acetal), TEP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
chave InChI
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3,5-Diformylated 1,4-dihydropyridines via multicomponent coupling reaction with amine hydrochlorides and aldehydes.
- Thiadicarbocyanines via condensation with tosylates.
- Optically active pentamethine dyes through coupling with carbazoles.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?