Documentos Principais
760013
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzisoxazole
97%
Sinônimo(s):
1,2-Benzisoxazol-3-ol, 1,2-Benzisoxazolin-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisoxazole, Benzo[d]isoxazol-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
135.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
140-145 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1noc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Henry Sershen et al.
Neurochemical research, 41(1-2), 398-408 (2016-02-10)
Deficits in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) function are increasingly linked to persistent negative symptoms and cognitive deficits in schizophrenia. Accordingly, clinical studies have been targeting the modulatory site of the NMDA receptor, based on the decreased function of NMDA receptor, to