394815
N-Maleoyl-β-alanine
97%
Sinônimo(s):
3-Maleimidopropionic acid, N-(2-Carboxyethyl)maleimide
Ensaio
97%
Formulário
powder
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 18
new score: 7
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
103-106 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
imide
maleimide
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-5-1-2-6(10)8(5)4-3-7(11)12/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
chave InChI
IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To decrease the biotin binding affinity of Avd(S16C) (avidin with a single point mutation S16C).
- As a side chain reactive agent to modify tryptic peptides that result in mass shifts indicating the presence of cysteine residues.
- To preblock Xenopus laevis oocytes for exposed cysteines used as an expression system in the study of conformational changes in cASIC1a Receptors.
- As a protective agent for keratin fiber in high temperature process.
- As a non-cleavable maleimido moiety during the synthesis of tetrawalled molecular umbrella-octaarginine conjugates.
- Synthesis of organotin carboxylates of N-Maleoyl-β-alanine.
- To functionalize the gold surfaces to interact with cysteine-modified peptide.
- Preparation of cross-linked dextran–poly(ethylene glycol) hydrogel substrate.
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?