M9794
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98%, powder
Sinônimo(s):
6-Maleimidocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(ε-Maleimidocaproyloxy)succinimide, N-Succinimidyl 6-maleimidocaproate, EMCS
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: linker
pf
70-73 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 100 mg/mL
DMF: soluble (lit.)(lit.)
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
chave InChI
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?