63179
3-(Maleimido)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(Maleimido)propionic acid N-succinimidyl ester, BMPS, N-(3-Maleimidopropionyloxy)succinimide, N-Maleoyl-β-alanine N′-hydroxysuccinimide ester, N-Succinimidyl 3-maleimidopropionate
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: linker
pf
167-171 °C
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(N1OC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2
chave InChI
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?