755842
6-Maleimidohexanoic acid
90% (GC)
Sinônimo(s):
2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-hexanoic acid, 6-Maleimide hexanoic acid, MCA, Maleimidocaproic acid, 6-Maleimidocaproic acid, N-Maleoyl-6-aminocaproic acid, N-(5-Carboxypentyl)maleimide
Ensaio
90% (GC)
Formulário
powder
pf
87-92 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H13NO4/c12-8-5-6-9(13)11(8)7-3-1-2-4-10(14)15/h5-6H,1-4,7H2,(H,14,15)
chave InChI
WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?