Documentos Principais
M3884
Sigma-Aldrich
Maleimidoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
252.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NC.07
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2
chave InChI
TYKASZBHFXBROF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)