M6035
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
powder
Sinônimo(s):
Sulfo-SMCC
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: linker
técnica(s)
titration: suitable
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: 2.5 mg/mL
DMF: soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CC2CCC(C(ON3C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C3=O)=O)=O)CC2)C=CC1=O
InChI
1S/C16H18N2O9S.Na/c19-12-5-6-13(20)17(12)8-9-1-3-10(4-2-9)16(23)27-18-14(21)7-11(15(18)22)28(24,25)26;/h5-6,9-11H,1-4,7-8H2,(H,24,25,26);/q;+1/p-1
chave InChI
VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.