803383
LC-SMCC (succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxy-(6-amidocaproate))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
447.48
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO or DMF: soluble
grupo funcional
NHS ester
maleimide
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC1=O)N1OC(CCCCCNC(C2CCC(CN3C(C=CC3=O)=O)CC2)=O)=O
InChI
1S/C22H29N3O7/c26-17-9-10-18(27)24(17)14-15-5-7-16(8-6-15)22(31)23-13-3-1-2-4-21(30)32-25-19(28)11-12-20(25)29/h9-10,15-16H,1-8,11-14H2,(H,23,31)
chave InChI
IHVODYOQUSEYJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: NHS ester and maleimide
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
- Long-chain variety of SMCC
- High purity, crystalline reagent can be used to create high-purity maleimide-activated derivatives
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- Cyclohexane bridge confers added stability to the maleimide group making LC-SMCC an ideal crosslinking agent for maleimide activation of proteins. Maleimide groups are stable for 64 hours in 0.1 M sodium phosphate buffer, pH 7 at 4°C.
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
803383-50MG-PW | 4065268552384 |
803383-50MG | 4061832874678 |