Documentos Principais
573114
Millipore
SMCC
Sinônimo(s):
SMCC, Succinimidyl- trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
334.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
DMF: 10 mg/mL
acetonitrile: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(C(=O)CCC3=O)OC(=O)C1CCC(CC1)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
chave InChI
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Heterobifunctional reagent useful for enzyme labeling of antibodies and antibody fragments. Cross-links both a sulfhydryl group and a free amine group. Useful for sequential conjugation to minimize polymerization.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Caruelle, D., et al. 1988. Anal. Biochem.173, 328.
Nashat, A.H., et al. 1998. Biotechnol. Bioeng.60, 137.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3