573115
SMCC, Water-Soluble
Sinônimo(s):
SMCC, Water-Soluble, Sulfosuccinimidyl- trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulfo-SMCC, Sulfosuccinimidyl-trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulfo-SMCC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥94% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
water: 2-5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H18N2O9S.Na/c19-12-5-6-13(20)17(12)8-9-1-3-10(4-2-9)16(23)27-18-14(21)7-11(15(18)22)28(24,25)26;/h5-6,9-11H,1-4,7-8H2,(H,24,25,26);/q;+1/p-1
chave InChI
VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3