374825
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin-Free, Sterile-Liquid
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin Free, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
Sinônimo(s):
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin-Free, Sterile-Liquid
Ensaio
≥95% (size exclusion chromatography)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Impurezas
≤25 EU/mg Endotoxin
≥1.5 x 10⁻³ copper to protein ratio
≥5 mg/mL Protein
cor
clear bluish
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2