P3415
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%, powder
Sinônimo(s):
N-Succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate, SPDP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
84-86 °C (lit.)
solubilidade
acetone: 50 mg/mL
DMF: soluble
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCSSC1=NC=CC=C1)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2
chave InChI
JWDFQMWEFLOOED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It has been used for antibody conjugation and as a protein cross-linker.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.