568600
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
98%
Sinônimo(s):
6-Maleimidocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(ε-Maleimidocaproyloxy)succinimide, N-Succinimidyl 6-maleimidocaproate, EMCS
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
70-73 °C (lit.)
grupo funcional
NHS ester
imide
maleimide
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
chave InChI
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of maleimide-activated carbohydrates for site-specific glycosylation of cysteine-containing peptides and proteins via maleimide-thiol ligation reaction.
- Synthesis of a glucuronide prodrug of doxorubicin bearing a maleimide side chain as an antitumor agent.
- Cross-linking oligonucleotides with the amino groups on the substrate to fabricate DNA microarrays.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?