Key Documents
41314
Sigma-Aldrich
2-Maleimidoethyl mesylate
technical, ≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Maleimidoethyl methanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO5S
Peso molecular:
219.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
maleimide
mesylate
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=C1)N(CCOS(=O)(C)=O)C1=O
InChI
1S/C7H9NO5S/c1-14(11,12)13-5-4-8-6(9)2-3-7(8)10/h2-3H,4-5H2,1H3
chave InChI
PMKKIDFHWBBGDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)