Documentos Principais
386421
Sigma-Aldrich
N-tert-Butylmaleimide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
imide
maleimide
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H11NO2/c1-8(2,3)9-6(10)4-5-7(9)11/h4-5H,1-3H3
chave InChI
YEKDUBMGZZTUDY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Xiaofeng Zhao et al.
Analytica chimica acta, 1037, 274-280 (2018-10-08)
Ratiometric quantitation is used in mass spectrometry to account for variations in ionization efficiencies due to heterogenous sample matrixes. Isotopes are most commonly used to achieve ratiometric quantitation because of their ability to co-elute chromatographically with each other and to